Key Documents
G7754
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(α-naphthylamide) monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N2O3 ·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges