G7550
Sephadex® G-75
Superfine
Scegli un formato
177,00 €
Scegli un formato
About This Item
177,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
tecniche
buffer exchange: suitable
Gruppo funzionale matrice
phase
Rigonfiamento
1 g swells to 12-15 mL
Dimensioni delle microsfere
20-50 μm
applicazioni
life science and biopharma
Compatibilità
Cytiva
Descrizione generale
Sephadex® is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex® G-75 is for larger molecules.
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)