G7295
Anti-GM130 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GM130 (Golgi Matrix Protein of 130 kDa), Anti-Golgi Autoantigen, Anti-Golgi Matrix Protein GM 130
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~130 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using Hela and 3T3 cell extracts.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOLGA2(2801)
mouse ... Golga2(99412)
rat ... Golga2(64528)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- indirect immunofluorescence[1]
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.