Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
usage
sufficient for 50 g (tissue)
technique(s)
fractionation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Golgi Isolation Kit provides a method for isolating Golgi membranes from mammalian soft tissues by discontinuous density gradient. The degree of Golgi enrichment can be determined by assaying the acitivty of UDP-galactosyl transferase or by immunodetection of Golgi specific marker proteins like B-COP or GM130 using appropriate antibodies (Cat. No. G6160 and G7295, respectively). Separation from other organelles can be measured using the appropriate marker detection kits (Cat. No. CS0780, CYTOCOX1, CY0100 and CAT100).
Application
Golgi Isolation Kit may be used for the isolation of Golgi membranes from mammalian soft tissues by discontinuous density gradient.
Analysis Note
The Golgi Isolation kit was optimized using rat liver and tested on rat kidney, spleen, and heart.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
- Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 5 mL
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?