Documenti fondamentali
G6511
Sigma-Aldrich
Glutathione S-Transferase from equine liver
lyophilized powder, ≥25 units/mg protein
Sinonimo/i:
GST, Glutathione R-transferase, Glutathione S-alkenetransferase, Glutathione S-alkyltransferase, Glutathione S-aralkyltransferase, Glutathione S-aryltransferase, Glutathione S-epoxidetransferase
Scegli un formato
1 MG
37,70 €
5 MG
110,00 €
10 MG
191,00 €
25 MG
380,00 €
37,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
37,70 €
5 MG
110,00 €
10 MG
191,00 €
25 MG
380,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.47
37,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
equine liver
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥25 units/mg protein
PM
45-50 kDa
Composizione
Protein, ≥60%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Glutathione S-transferase (GST) is a major detoxification enzyme, and exists as multiple cytoplasmic and membrane-bound isozymes. These isozymes differ in their catalytic activity, as well as in their non-catalytic binding properties. Cytoplasmic isoforms of GST are encoded by five genes, namely α, θ, μ, σ and π. α, μ and π are the most abundant forms in mammals. Membrane bound GST forms are encoded by a single gene.[1]
Azioni biochim/fisiol
Glutathione S-transferase (GST) from equine liver has been used-
  • as a constituent of Tris buffer for incubation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) with atracurium to assess the proliferation of HUVEC in the presence of atracurium[2]
  • as a component of GSB stock solution to determine GSB (glutathione S-bimane) conjugate fluorescence intensity in intact Arabidopsis cells[3]
  • as an enzyme standard in spectrophotometric assay to determine the activity of GST[4]
Glutathione S-transferases are a family of proteins that catalyze the conjugation of reduced glutathione with a variety of hydrophobic chemicals containing electrophilic centers.
Definizione di unità
One unit will conjugate 1.0 μmole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene with reduced glutathione per min at pH 6.5 at 25°C.
Stato fisico
Lyophilized powder containing Tris, reduced glutathione and EDTA.
Risultati analitici
Protein determined by biuret.
Purified and assayed by a modification of the method of Simons and Vander Jagt.
Enzymatic activities are based on the conjugation of reduced glutathione with a second substrate. The individual proteins generally have activity with more than one class of substrate.
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carlota Roca et al.
Pharmaceutics, 14(11) (2022-11-27)
The methyl erythritol phosphate (MEP) pathway of isoprenoid biosynthesis is essential for malaria parasites and also for several human pathogenic bacteria, thus representing an interesting target for future antimalarials and antibiotics and for diagnostic strategies. We have developed a DNA
A Amann et al.
Anesthesia and analgesia, 93(3), 690-696 (2001-08-29)
We tested the influence of atracurium and cisatracurium (final concentrations: 0, 0.96, 3.2, 9.6, 32, and 96 microM) on proliferation of human cells (hepatoma HepG2 cells and human umbilical vein endothelial cells) in vitro. In additional experiments, glutathione, N-acetylcysteine, or
Molecular cloning and characterization of a Glutathione S-transferase gene from Hessian fly (Diptera: Cecidomyiidae)
Yoshiyama M and Shukle R H
Annals of the Entomological Society of America, 97(6), 1285-1293 (2004)
Melissa P Mezzari et al.
Plant physiology, 138(2), 858-869 (2005-06-01)
Understanding the function of detoxifying enzymes in plants toward xenobiotics is of major importance for phytoremediation applications. In this work, Arabidopsis (Arabidopsis thaliana; ecotype Columbia) seedlings were exposed to 0.6 mm acetochlor (AOC), 2 mm metolachlor (MOC), 0.6 mm 2,4,6-trinitrotoluene
J D Hayes et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 30(6), 445-600 (1995-01-01)
The glutathione S-transferases (GST) represent a major group of detoxification enzymes. All eukaryotic species possess multiple cytosolic and membrane-bound GST isoenzymes, each of which displays distinct catalytic as well as noncatalytic binding properties: the cytosolic enzymes are encoded by at