Documenti fondamentali
49419
Sigma-Aldrich
L-glutammina
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Sinonimo/i:
5-ammide dell’acido L-glutammico, Acido (S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico, Levoglutamide
Scegli un formato
25 G
57,20 €
100 G
182,00 €
500 G
575,00 €
57,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
57,20 €
100 G
182,00 €
500 G
575,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1723797
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
57,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
L-glutammina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (NT)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +33.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Colore
white
pH
5.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
L-Glutamine has been used in culture medium for hypothalamic neurons,[1] spacer in isotachophoresis of serum proteins,[2] growth requirement of various microorganisms.[3]
Azioni biochim/fisiol
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. La L-glutammina è molto stabile in forma di polvere secca e di soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi e nelle soluzioni madri, la L-glutammina si degrada con relativa rapidità. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-glutammina phyproof® Reference Substance
PHL83798
L-glutammina
L-Tryptophan BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
93659
L-Tryptophan
L-Asparagine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A0884
L-Asparagine
L-glutammina 200 mM, Hybri-Max™, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G2150
L-glutammina
L-Aspartic acid BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
11189
L-Aspartic acid
Ala-Tyr
Sigma-Aldrich
A4003
Ala-Tyr
L-Alanine BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
05129
L-Alanine
Techniques for culture of hypothalamic neurons.
C Loudes et al.
Methods in enzymology, 103, 313-334 (1983-01-01)
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 risposta
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.