G5791
Anti-phospho-Glycogen Synthase Kinase 3α/β (pTyr279/216) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-GSK α/β (pTyr279/216)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
aqueous glycerol solution
PM
antigen 47-51 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1000 using MCF-7 cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3a(606496)
rat ... Gsk3a(50686)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3