G5500
L-(−)-Glucose
≥99%
Sinonimo/i:
Aldehydo-L-glucose
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3