G3516
α-D-Glucoheptonic acid sodium salt
Sinonimo/i:
D-Glycero-D-guloheptonic acid, Glucosemonocarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 5.5 to 6.5 °, c = 4% (w/v) in water
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H14O8.Na/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
FMYOMWCQJXWGEN-WYRLRVFGSA-M
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3