Documenti fondamentali
G2921
Sigma-Aldrich
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥95% (SDS-PAGE), ≥550 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
G-6-P-DH
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥550 units/mg protein (biuret)
Attività estranea
Creatine Phosphokinase, Phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, glutathione reductase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase ≤0.001%
Myokinase ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is an X-linked essential enzyme that protects cells from oxidative stress, particularly red blood cells.
Applicazioni
Glucose-6-phosphate dehydrogenase was used to study atypical glycolysis in Clostridium thermocellum.
Azioni biochim/fisiol
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Definizione di unità
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose-6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per minute in the presence of NAD at pH 7.8 at 30°C
Stato fisico
Supplied in 3.2M ammonium sulfate containing 50mM Tris and 1mM magnesium chloride, pH 7.5
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jilai Zhou et al.
Applied and environmental microbiology, 79(9), 3000-3008 (2013-02-26)
Cofactor specificities of glycolytic enzymes in Clostridium thermocellum were studied with cellobiose-grown cells from batch cultures. Intracellular glucose was phosphorylated by glucokinase using GTP rather than ATP. Although phosphofructokinase typically uses ATP as a phosphoryl donor, we found only pyrophosphate
Signs of endotracheal intubation in a field setting.
R D Stewart et al.
Annals of emergency medicine, 14(3), 276-277 (1985-03-01)
L Zuluaga et al.
Experimental parasitology, 133(1), 114-120 (2012-11-28)
Dehydroepiandrosterone (DHEA) inhibits glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) of different species and may potentially decrease intracellular glutathione. Therefore, it can have and enhance anti-parasitic action against Plasmodium spp. We evaluated the antiplasmodial activity and the interaction of DHEA with several antimalarial
Clara Slade Oliveira et al.
Reproduction (Cambridge, England), 145(1), 9-17 (2012-10-30)
During initial development, both X chromosomes are active in females, and one of them must be silenced at the appropriate time in order to dosage compensate their gene expression levels to male counterparts. Silencing involves epigenetic mechanisms, including histone deacetylation.
Peter A Hecker et al.
Circulation. Heart failure, 6(1), 118-126 (2012-11-22)
Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is the most common deficient enzyme in the world. In failing hearts, G6PD is upregulated and generates reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) that is used by the glutathione pathway to remove reactive oxygen species but