Documenti fondamentali
G1903
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, copper
Scegli un formato
1 VIAL
65,30 €
65,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
65,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
65,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
copper
Descrizione
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
Confezionamento
vial of 100 grids
Diametro
3.05 mm
Dimens. griglia
600 mesh × 42 μm pitch
Largh. fori
27 μm
Superficie aperta
40%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)