Documenti fondamentali
G5776
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
Scegli un formato
1 VIAL
53,40 €
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
53,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nickel
Descrizione
Regular grids with center mark and solid border
Confezionamento
vial of 100 grids
Diametro
3.05 mm
Dimens. griglia
400 mesh × 62 μm pitch
Largh. fori
42 μm
Superficie aperta
44%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)