Documenti fondamentali
G1528
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
Scegli un formato
1 VIAL
48,10 €
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
48,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nickel
Descrizione
Regular grids with center mark and solid border
Confezionamento
vial of 100 grids
Diametro
3.05 mm
Dimens. griglia
100 mesh × 250 μm pitch
Largh. fori
208 μm
Superficie aperta
69%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)