G1149
L-Glutamic acid potassium salt monohydrate
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-α-Aminoglutaric acid potassium salt, L-2-Aminopentanedioic acid potassium salt, Glu, Potassium L-glutamate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
Colore
white
Stringa SMILE
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1