Documenti fondamentali
G0288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,6)-Galactosidase, positionally specific from Xanthomonas manihotis
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Scegli un formato
1 VIAL
985,00 €
985,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
985,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
985,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥120 units/mg protein
Confezionamento
vial of 1.9 units
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... GLB1(2720)
Azioni biochim/fisiol
Releases β(1→3)- and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37°C.
Stato fisico
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)