Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 108,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 182,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 540,00 € |
Informazioni su questo articolo
108,00 €
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average Mw 59,000-77,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
color
light yellow to dark orange
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description average Mw 59,000-77,000 | description average Mw 70,000 | description average mol wt 40,000 | description average mol wt 150,000 |
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 25 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light yellow to dark orange | color - | color light yellow to dark orange | color faint yellow to orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?