12107C
Siero fetale bovino
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine fetus
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
FBS Premier
Composizione
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
- Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Protocolli
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.