F8304
Flavoxate hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-(1-piperidinyl)ethyl ester hydrochloride, DW-61, Rec-7-0040
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: ~6.6 mg/mL
Ideatore
Johnson & Johnson
Stringa SMILE
Cl[H].CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
XOEVKNFZUQEERE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE7A(5150) , PDE7B(27115) , PDE8A(5151) , PDE8B(8622)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
We offers many products related to calcium channels for your research needs.