F0639
Fmoc-L-aspartic acid (β-tert-butyl) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Grado di funzionalizzazione
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
Dimensione particelle
200-400 mesh
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Altre note
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Note legali
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)