Vai a
F0537
Fusicoccin from Fusicoccum amygdali
≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fusicoccin A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
505,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H56O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
680.82
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
505,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant (Fusicoccum amygdali)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COCC1CCC2C(C)C(O)C(OC3OC(COC(C)(C)C=C)C(O)C(OC(C)=O)C3O)C4=C(CC(O)C4(C)C=C12)C(C)COC(C)=O
InChI
1S/C36H56O12/c1-10-35(6,7)45-17-26-30(41)33(46-21(5)38)31(42)34(47-26)48-32-28-24(18(2)15-44-20(4)37)13-27(39)36(28,8)14-25-22(16-43-9)11-12-23(25)19(3)29(32)40/h10,14,18-19,22-23,26-27,29-34,39-42H,1,11-13,15-17H2,2-9H3/b25-14-
InChI key
KXTYBXCEQOANSX-QFEZKATASA-N
Application
Fusicoccin (Fusicoccin A), a diterpene glucoside phytotoxin, is used to study 14-3-3-dependent processes such as the activation of H+-ATPase in plants and other client proteins with mode III binding motifs. Fusicoccin is an inducer of a catalase inhibitor that leads to oxidative damage in plants.
Other Notes
A diterpene glucoside with numerous physiological effects on plants.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10050A6005PHL89559
Amygdalin BioXtra, ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10050
Amygdalin
Amygdalin ≥99% (HPLC), from apricot kernels
Sigma-Aldrich
A6005
Amygdalin
Amygdalin phyproof® Reference Substance
PHL89559
Amygdalin
description
≥85% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97.0% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), from apricot kernels
description
phyproof® Reference Substance
biological source
plant (Fusicoccum amygdali)
biological source
synthetic
biological source
apricot kernels
biological source
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)