Vai a
SML0140
BV02
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
338,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H15N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
The structure of BV02 differs slightly from the published form, but has been internally verified by Sigma-Aldrich quality control.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N3C(=O)c4ccc(cc4C3=O)C(O)=O)=C1C
InChI
1S/C20H15N3O5/c1-11-16(19(26)23(21(11)2)13-6-4-3-5-7-13)22-17(24)14-9-8-12(20(27)28)10-15(14)18(22)25/h3-10H,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
ZFYSDSINNOLWGO-UHFFFAOYSA-N
Application
BV02, an inhibitor of the 14-3-3 scaffolding protein docking sites, may be used to study the roles and functions of 14-3-3 scaffolding proteins in signaling pathways involved in the cell cycle, and processes such as apoptosis, stress response, and malignant cell transformation.
BV02 has been used to study the effects of 14-3-3σ on P-glycoprotein and pregnane X receptor protein xpression. It has also been used as a control in studying BAP1 (BRCA1 (breast cancer gene)-associated protein 1) inducing cell death via interaction with 14-3-3 in neuroblastoma.
Biochem/physiol Actions
BV02 is an inhibitor of the 14-3-3 scaffolding proteins docking site.
BV02 is an inhibitor of the 14-3-3 scaffolding proteins docking site. BV02 promotes the apoptotic death of cells expressing either wt Bcr-Abl construct or T315I mutation. It induces apoptosis by c-Abl release from 14-3-3? and re-location to nuclear compartment and at mitochondrial membranes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1184SML1085SML0220
BV02 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0140
BV02
OF-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1184
OF-1
Retro-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1085
Retro-2
YM 022 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0220
YM 022
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Pittogrammi
Environment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)