Documenti fondamentali
EPK0641-3000
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes, (4 x 7) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Il prodotto EPK0641-3000 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
aluminum
Caratteristiche
(4 x 7) configuration
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® K0641-3000 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
560 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Descrizione generale
for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)