BR781986
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
Scegli un formato
848,00 €
Scegli un formato
About This Item
848,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781986
Misura
120 μL
384 wells
Volume d’esercizio
120 μL
Colore
white, with transparent bottom
Tipo di binding
cell culture treated
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)