EPACSB-1000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova 2000 shaker, for 1 L media bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 1 L media bottles
for Eppendorf® New Brunswick Innova 2000 shaker
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® ACSB-1000S (Global)
Largh. × alt.
129 mm × 146 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)