EP5820743000
Plate Bucket for Eppendorf® S-4-104 Rotor
aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
Scegli un formato
1.590,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.590,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
aerosol-tight capable
with plate carrier
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820743000 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)