EPACE-4000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, for 4 L Erlenmeyer flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 4 L Erlenmeyer flasks
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® ACE-4000S (Global)
Largh. × alt.
196 mm × 95 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)