Documenti fondamentali
EP6133928004
Reference Filter Set
for Eppendorf BioPhotometer® D30
Scegli un formato
1 EA
1.710,00 €
1.710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.710,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.24
1.710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for Eppendorf BioPhotometer® D30
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6133928004 (Global)
Categorie correlate
Descrizione generale
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)