Documenti fondamentali
EP5895201008
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
to hold, 4 x universal buckets
Scegli un formato
1 EA
1.770,00 €
1.770,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.770,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
1.770,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
to hold 4 x universal buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895201008
Parametri
4,500 max. RCF (4,347 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5910R
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)