Documenti fondamentali
EP5825719000
Adapter for Eppendorf® A-4-81 MTP/Flex
capacity, 1 x cell culture flask, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
207,00 €
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
207,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
capacity 1 x cell culture flask
Holds 25 cm2 flasks
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825719000 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with MTP/Flex bucket
Descrizione generale
Adapter to hold one cell culture flask in Eppendorf rotor A-4-81.
Caratteristiche e vantaggi
  • Adapter to spin down cell cultures directly in a cell culture flask
  • Suitable for 25 cm2 and selective 75 cm2 cell culture flasks
  • Adapters can be used in Eppendorf plate rotor A-4-81-MTP/Flex
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)