EP5804755006
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon, pack of 2 ea
Scegli un formato
168,00 €
Scegli un formato
About This Item
168,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804755006
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)