EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
Scegli un formato
467,00 €
Scegli un formato
About This Item
467,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702746002
Parametri
4,400 max. RCF (1,770 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)