EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
Scegli un formato
925,00 €
Scegli un formato
About This Item
925,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427752005
Parametri
13,200 max. RCF (19,090 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)