Documenti fondamentali
EP5702000010
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Scegli un formato
1 EA
2.120,00 €
2.120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.120,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
2.120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Caratteristiche
CE compliant
w/o rotor
Produttore/marchio commerciale
5702000010
Eppendorf® 5702000010
Eppendorf®
Parametri
3000 × g
4400 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)