Documenti fondamentali
EP5702737003
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
197,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
197,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702737003
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL round buckets
Descrizione generale
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)