EP4987000118
Eppendorf® Repeater™ E3/E3x
E3 single-channel, with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), volume 1 ul to 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz, US 2-pin plug
Sinonimo/i:
Adjustable volume pipette
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
E3 single-channel
with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4987000118 (US)
Campo di misura del volume
1 ul to 50 ml
Volume massimo
50 mL
applicazioni
PFAS testing
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)