EP0030089405
Eppendorf® Combitips Advanced®
volume (0.1 mL), white, pack of 100 ea
Sinonimo/i:
pipetting tips
Scegli un formato
112,00 €
Scegli un formato
About This Item
112,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
white
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030089405
Volume massimo
0.1 mL
Volume
(0.1 mL)
Colore
white
Categorie correlate
Descrizione generale
Con i puntali per dispenser Combitips advanced è facile ottimizzare i flussi di lavoro che prevedono l'uso di piastre o di lunghe serie di recipienti di altro tipo ed eseguire in modo preciso ed accurato il pipettaggio di liquidi viscosi e volatili. Questi puntali per pipetta a spostamento positivo sono i materiali di consumo ideali per tutte le pipette a erogazione multipla Repeater di Eppendorf e offrono numerosi vantaggi rispetto ai loro predecessori Combitips plus. Le nove varianti di volume disponibili (0.1 mL – 50 mL) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi a partire da 100 nanolitri a seconda del modello Repeater utilizzato.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- ®®®
- The different volume sizes (0.1 mL – 50 mL) offer a maximum range of dispensing volumes with increments as low as 100 nanoliters depending on the Combitips advanced used.
- The tips are color coded for quick identification of the desired Combitips advanced
- The unique funnel shape prevents damage to gloves and ensures comfortable handling.
- Combitips advanced are offered in different purity grades to support a range of applications.
- The elongated Combitips advanced in volumes 2.5 mL, 5.0 mL and 10 mL ensures the tip reaches the bottom of the laboratory vessels to prevent sample loss
- ®®
- Optimized graduation on the combitips advanced enables clear visibility of liquid volume
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)