Documenti fondamentali
EP4861000816
Eppendorf® Xplorer® Move It pipette
no. of channels, 4, cone volume × distance 15-300 μL × 9 mm, orange
Scegli un formato
1 EACH
2.070,00 €
2.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
2.070,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
2.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
orange
Caratteristiche
no. of channels 4
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4861000816
Volume × distanza. del cono
15-300 μL × 9 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • Electronic pipette
  • 4-channel
  • 15-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Applicazioni
  • Automated pipetting of liquids (Pip) for forward pipetting
  • Manual pipetting (Man)for volume determination
  • Pipetting and mixing (P/M) for automated mixing of samples
  • Dispensing (Dis)for manual filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Automatic dispensing (Ads for automated filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Multi aspiration: Pooling supernatants from different vessels (SPC)
  • Sequential dispensing and pipetting (Spc) for user-defined volume steps
  • Reverse pipetting (Spc) for non-aqueous solutions
  • Diluting (Spc) for preparation of dilution series
  • Fix volume (Fix): Save up to 10 volumes for ease of operation
Caratteristiche e vantaggi
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)