EP4987000380
Eppendorf® Multipette® E3/E3x/M4
E3x bundle single-channel, with charging cable, charger stand, and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), 1 ul - 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz (EU)
Sinonimo/i:
Adjustable volume pipette
Scegli un formato
1.080,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.080,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
E3x bundle single-channel
with charging cable, charger stand, and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4987000380 (EU)
Campo di misura
1 ul - 50 ml
Volume
1 μL × 50 mL
Batteria
rechargeable
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)