Documenti fondamentali
EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Scegli un formato
48 EA
49,49 €
49,49 €
Prezzo di listino52,10 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
49,49 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
49,49 €
Prezzo di listino52,10 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Forensic DNA grade
with screw cap
Confezionamento
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030122267
Campo di misura
50 mL
Parametri
19500 × g max. RCF
Profondità
30 mm
Colore
colorless
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)