EP0030108531
Eppendorf® Protein LoBind tubes
capacity 25 mL, PCR clean, cap (snapTec), speed 14,000 x g rpm, pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
Scegli un formato
106,00 €
Scegli un formato
About This Item
106,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cap (snapTec)
conical bottom
polypropylene
Descrizione
withstand 17,000xg
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
PCR clean
RNase free
graduations: no
lid
Confezionamento
pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030108531
Parametri
14,000 x g rpm speed
Capacità
25 mL
Colore
colorless
Compatibilità
suitable for PCR
suitable for molecular biology
Tipo di binding
Protein low binding
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing to minimize evaporation
- Rated up to 14,000_x_g centrifugation speed
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)