Documenti fondamentali
EP0030122216
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 15 mL, PCR clean, pack of 200 ea
Sinonimo/i:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
colorless tube
conical bottom
screw top cap
white cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
graduations
neck thread External thread
Confezionamento
pack of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030122216
tecniche
PCR: suitable
Capacità
15 mL
Tipo di binding
low binding surface
Applicazioni
  • Preparation or storage of protein, peptide or antibody samples.
  • Enzymatic assays – the hydrophilic surface reduces denaturation when it comes into contact with the tube inner wall.
  • Prevention of sample loss during storage of virus stock solutions.
  • Storage of cell suspensions.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)