EP0030108450
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
PCR clean, withstand 18,000 x g, 2.0 mL, pack of 500 ea
Sinonimo/i:
Eppendorf® Protein LoBind tubes
Scegli un formato
89,40 €
Scegli un formato
About This Item
89,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
conical bottom
Descrizione
Low retention
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
PCR clean
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030108450
Capacità
2.0 mL
Compatibilità
suitable for PCR
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)