Documenti fondamentali
EP0030108418
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
Sinonimo/i:
Eppendorf® DNA LoBind tubes
Scegli un formato
500 EA
27,10 €
27,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
27,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
27,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (push fit)
colorless
conical bottom
Descrizione
Low retention
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
PCR clean
Confezionamento
pack of 500 ea
Capacità
1.5 mL
Compatibilità
suitable for PCR
Descrizione generale
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
Caratteristiche e vantaggi
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)