EHU012371
MISSION® esiRNA
targeting human SLC25A20
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CCTGTTTCCTTGGCTTTGAAGTTGCCATGAAGTTCCTTAATTGGGCCACCCCCAACTTGTGAGGCTGAAGGCTGCTCAAGTTCACTTCTGGATGCTGGAAGCTGTCGTTGAGGAGAAGGAGTAGTAAGCAGAACTAAGCAGTCTTGGAGGGCAAGGGGAGGGGAATGGTGAGATCCGAGCCCTGTGCATGGACTTGGTGAGACTGTTGCCTTAATGACATCCTGCACCGTGTATAACTTAGTGTGTCATTTTGAAACTTGAATTCATTCTTATCAATTTAAGGGATCTTAAAAGGATTTGGAAATGGAACAAGTAGCTTCCAGACCAGATACTACCTGTGGCAAGAATGCTGCCTACCAGTTAACTGCTGGTCCTACCACAGTCAAAGTATTCCTCATTAAAGAGAGAATCTCAGGTTCTCACTGGAGGC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC25A20(788) , SLC25A20(788)