Passa al contenuto
E5264
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate
analytical standard, for drug analysis
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23N · HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.86
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O.C\C=C1/N(C)C(C)CC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H23N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h4-14,16H,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/b19-4-;
InChI key
CBNJWAYHGKHAFJ-YOJQKEKBSA-N
General description
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate is a primary metabolite of methadone.
Application
A metabolite of methadone, useful as a marker in GC-MS analyses.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate has been used as a standard in the quantitative determination of of methadone and metabolites in human meconium using liquid chromatography coupled with atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry technique (LC–APCI–MS/MS).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)