The synthetic peptide corresponds to amino acid residues 413-426 of rat ET-A (Accession P26684) and has multiple isoforms. There are multiple glycosylation and phosphorylation sites (Accession P26684). After performing a western blot, you will observe multiple bands, with sizes approximately around 48 KDa, 28 KDa, and so on. For further details on the protein size and its different isoforms, please visit the UniProt website and refer to the following link: UniProt - Accession P26684.
E3651
Anti-Endothelin Receptor A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-ET-A, Anti-ET1-Specific Endothelin Receptor
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, pig, chicken, bovine
tecniche
immunohistochemistry: 1:100 using rat brain sections or rat lung paraffin embedded sections
western blot: 1:200 using rat brain membranes and ECL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EDNRA(1909)
rat ... Ednra(24326)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Could you provide the molecular weight (MW) of the antibody E3651 Anti-Endothelin Receptor A?
1 risposta-