Vai a
E0639
Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, 20 U/mg
Sinonimo/i:
Elizabethkingia miricola, Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2, Endoglycosidase F2 from Chryseobacterium meningosepticum, Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia meningoseptica, Endoglycosidase F2 from Flavobacterium meningosepticum
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.2 unit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
490,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
20 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
solution
specific activity
20 U/mg
mol wt
32 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Packaging
Supplied with 5× Reaction Buffer, 250 mM sodium acetate, pH 4.5
Physical form
Aseptically filled solution in 10 mM sodium acetate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5
Other Notes
One unit will release N-linked oligosaccharides from 1 μmole of denatured porcine fibrinogen in 1 minute at 37 °C, pH 4.5.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E2264E9762324726
specific activity
20 U/mg
specific activity
30 U/mg
specific activity
≥16 U/mg
specific activity
≥20 units/mg protein, ≥5 units/mL
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
solution
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
mol wt
32 kDa
mol wt
32 kDa
mol wt
32 kDa
mol wt
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)