E0162
Carboxylesterase 1 isoform c human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Sinonimo/i:
Carboxylesterase 1 human, carboxylesterase, esterase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≥0.3 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1