DNB600
GenElute™ Plasma/Serum Cell-Free Circulating DNA Purification Midi Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
- Isolate all sizes of circulating DNA from plasma and serum samples
- Isolate viral and bacterial DNA
- Versatile plasma and serum input volumes (1 mL – 4 mL)
- Concentrate circulating DNA into a flexible elution volume ranging from (50 μL - 100 μL)
- Isolate inhibitor-free cell-free circulating DNA
- Purify high-quality DNA in 40-45 minutes
- Compatible with Streck Cell-Free DNA BCT Tubes
Applicazioni
- PCR
- qPCR
- Southern Blot
- Methylation-sensitive PCR
- CpG array
- Restriction enzyme digestions
- Viral Detection
- Bacterial Detection
- Microarray
- NGS
Definizione di unità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)