Documenti
D6636
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
Sinonimo/i:
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.07
Beilstein:
3670046
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
140-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3